Documenti fondamentali
ENAH11E00A0C
Enamine
1-(oxan-2-yl)propan-2-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.2
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)propan-2-one
Inchi Code
1S/C8H14O2/c1-7(9)6-8-4-2-3-5-10-8/h8H,2-6H2,1H3
InChI
PJAGGQUSOXCAEA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1839855
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1839855
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)