Documenti fondamentali
ENAH11E007BA
Enamine
3-(3-methyloxetan-3-yl)-1,2-oxazole-5-carboxylic acid
Scegli un formato
100 MG
CHF 468.80
250 MG
CHF 648.20
500 MG
CHF 995.30
1 G
CHF 1’264.40
2.5 G
CHF 2’434.40
5 G
CHF 3’582.30
10 G
CHF 5’290.50
SKU del venditore: EN300-1839275-100MG
CHF 468.80
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 468.80
250 MG
CHF 648.20
500 MG
CHF 995.30
1 G
CHF 1’264.40
2.5 G
CHF 2’434.40
5 G
CHF 3’582.30
10 G
CHF 5’290.50
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.16
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1839275-100MG
CHF 468.80
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(3-methyloxetan-3-yl)isoxazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H9NO4/c1-8(3-12-4-8)6-2-5(7(10)11)13-9-6/h2H,3-4H2,1H3,(H,10,11)
InChI
UAXKXZUFTVTHLX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1839275
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1839275
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)