ENAH11E0068F
Enamine
1-amino-2-(1-methylpiperidin-4-yl)propan-2-ol
About This Item
Iupac Name
1-amino-2-(1-methylpiperidin-4-yl)propan-2-ol
Inchi Code
1S/C9H20N2O/c1-9(12,7-10)8-3-5-11(2)6-4-8/h8,12H,3-7,10H2,1-2H3
InChI
NNMIDHXVZUSUQC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1838968
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1838968
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)