Documenti fondamentali
ENAH11DE8865
Enamine
2-methyl-2-(1,3-oxazol-5-yl)propanoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
155.15
Numero MDL:
Iupac Name
2-methyl-2-(oxazol-5-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C7H9NO3/c1-7(2,6(9)10)5-3-8-4-11-5/h3-4H,1-2H3,(H,9,10)
InChI
XCMJPNYKKFSZCL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1777258
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1777258
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)