Documenti fondamentali
ENAH11DE4874
Enamine
3-fluoro-3-methylbut-1-yne
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
86.11
Numero MDL:
Iupac Name
3-fluoro-3-methylbut-1-yne
Inchi Code
1S/C5H7F/c1-4-5(2,3)6/h1H,2-3H3
InChI
JVNFRNRYLLRJNE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1768323
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)