Documenti fondamentali
ENAH11DD26DF
Enamine
rac-1-[(3R,4R)-4-(aminomethyl)oxolan-3-yl]-1H-1,2,3-triazole-4-carboxamide hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 393.40
250 MG
CHF 544.20
500 MG
CHF 831.50
1 G
CHF 1’051.20
2.5 G
CHF 2’018.40
5 G
CHF 2’966.10
10 G
CHF 4’377.90
SKU del venditore: EN300-1724231-100MG
CHF 393.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 393.40
250 MG
CHF 544.20
500 MG
CHF 831.50
1 G
CHF 1’051.20
2.5 G
CHF 2’018.40
5 G
CHF 2’966.10
10 G
CHF 4’377.90
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.68
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1724231-100MG
CHF 393.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-((3S,4S)-4-(aminomethyl)tetrahydrofuran-3-yl)-1H-1,2,3-triazole-4-carboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13N5O2.ClH/c9-1-5-3-15-4-7(5)13-2-6(8(10)14)11-12-13;/h2,5,7H,1,3-4,9H2,(H2,10,14);1H/t5-,7-;/m1./s1
InChI
NMECGDIHSKJALO-HCSZTWNASA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1724231
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1724231
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)