Documenti fondamentali
ENAH11DD21AE
Enamine
6-fluoro-3-methyl-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.23
Numero MDL:
Iupac Name
6-fluoro-3-methylbenzo[b]thiophene-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H7FOS/c1-6-8-3-2-7(11)4-9(8)13-10(6)5-12/h2-5H,1H3
InChI
XGWVAQYKTCCPMK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1723704
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1723704
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)