ENAH11DD21A6
Enamine
1-chloro-4-ethynyl-2-fluorobenzene
About This Item
Iupac Name
1-chloro-4-ethynyl-2-fluorobenzene
Inchi Code
1S/C8H4ClF/c1-2-6-3-4-7(9)8(10)5-6/h1,3-5H
InChI
NNYXHVINXMFJNZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721437
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)