Documenti fondamentali
ENAH11DD218F
Enamine
7-thia-1-azaspiro[4.4]nonane hydrochloride
Scegli un formato
50 MG
CHF 433.70
100 MG
CHF 622.20
250 MG
CHF 869.20
500 MG
CHF 1’341.10
1 G
CHF 1’707.70
SKU del venditore: EN300-1723506-50MG
CHF 433.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 433.70
100 MG
CHF 622.20
250 MG
CHF 869.20
500 MG
CHF 1’341.10
1 G
CHF 1’707.70
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.71
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1723506-50MG
CHF 433.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
7-thia-1-azaspiro[4.4]nonane hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NS.ClH/c1-2-7(8-4-1)3-5-9-6-7;/h8H,1-6H2;1H
InChI
SUWFSFIFBOAFAN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1723506
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1723506
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)