Documenti fondamentali
ENAH11DD205D
Enamine
rac-(3R,4R)-4-methylpiperidine-3-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.65
Numero MDL:
Iupac Name
(3R,4R)-4-methylpiperidine-3-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO2.ClH/c1-5-2-3-8-4-6(5)7(9)10;/h5-6,8H,2-4H2,1H3,(H,9,10);1H/t5-,6+;/m1./s1
InChI
BYOGJLWYPMOMBJ-IBTYICNHSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1722370
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1722370
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)