Documenti fondamentali
ENAH11DD203C
Enamine
1,3-oxazinane-2-thione
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
117.17
Numero MDL:
Punto di fusione
126-130
Iupac Name
1,3-oxazinane-2-thione
Inchi Code
1S/C4H7NOS/c7-4-5-2-1-3-6-4/h1-3H2,(H,5,7)
InChI
OCWDJXKSTXCEOU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1722228
Melting Point
126-130
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1722228