Documenti fondamentali
ENAH11DD1FE1
Enamine
6,6-dimethyl-1H,4H,5H,6H-pyrrolo[3,4-c]pyrazol-3-amine dihydrochloride
Scegli un formato
50 MG
CHF 384.30
100 MG
CHF 548.10
250 MG
CHF 761.30
500 MG
CHF 1’176.00
1 G
CHF 1’494.50
2.5 G
CHF 2’886.80
5 G
CHF 4’249.20
SKU del venditore: EN300-1721035-50MG
CHF 384.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 384.30
100 MG
CHF 548.10
250 MG
CHF 761.30
500 MG
CHF 1’176.00
1 G
CHF 1’494.50
2.5 G
CHF 2’886.80
5 G
CHF 4’249.20
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.12
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1721035-50MG
CHF 384.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
6,6-dimethyl-1,4,5,6-tetrahydropyrrolo[3,4-c]pyrazol-3-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H12N4.2ClH/c1-7(2)5-4(3-9-7)6(8)11-10-5;;/h9H,3H2,1-2H3,(H3,8,10,11);2*1H
InChI
BMCNFVLAZRBDKW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721035
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721035
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)