Documenti fondamentali
ENAH11DD1FBA
Enamine
methyl (2S,4S)-4-(trifluoromethyl)pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.62
Numero MDL:
Iupac Name
methyl (2S,4S)-4-(trifluoromethyl)pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10F3NO2.ClH/c1-13-6(12)5-2-4(3-11-5)7(8,9)10;/h4-5,11H,2-3H2,1H3;1H/t4-,5-;/m0./s1
InChI
RVYOWIHHHSZCRT-FHAQVOQBSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721885
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721885
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)