ENAH11DD1E5B
Enamine
tert-butyl 7-formyl-3-oxa-9-azaspiro[5.5]undecane-9-carboxylate
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-1721133-100MG
CHF 455.80
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-1721133-100MG
CHF 455.80
Iupac Name
tert-butyl 7-formyl-3-oxa-9-azaspiro[5.5]undecane-9-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H25NO4/c1-14(2,3)20-13(18)16-7-4-15(12(10-16)11-17)5-8-19-9-6-15/h11-12H,4-10H2,1-3H3
InChI
CNSKDDPKGGLFSM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721133
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)