Documenti fondamentali
ENAH11DD1D1C
Enamine
7-azaspiro[3.6]decane hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.7
Numero MDL:
Iupac Name
7-azaspiro[3.6]decane hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17N.ClH/c1-3-9(4-1)5-2-7-10-8-6-9;/h10H,1-8H2;1H
InChI
XSWCPZUEERXJSM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1720701
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1720701
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)