Documenti fondamentali
ENAH11DD1C25
Enamine
1-[4-(propan-2-yl)cyclohexyl]ethan-1-one
Scegli un formato
100 MG
CHF 344.00
250 MG
CHF 474.00
500 MG
CHF 719.70
1 G
CHF 909.50
2.5 G
CHF 1’741.50
5 G
CHF 2’556.60
10 G
CHF 3’768.20
SKU del venditore: EN300-1719864-100MG
CHF 344.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 344.00
250 MG
CHF 474.00
500 MG
CHF 719.70
1 G
CHF 909.50
2.5 G
CHF 1’741.50
5 G
CHF 2’556.60
10 G
CHF 3’768.20
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.28
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1719864-100MG
CHF 344.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(4-isopropylcyclohexyl)ethanone
Inchi Code
1S/C11H20O/c1-8(2)10-4-6-11(7-5-10)9(3)12/h8,10-11H,4-7H2,1-3H3
InChI
PNEQETHAGGNHIA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1719864
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1719864
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)