Documenti fondamentali
ENAH11DD1B5B
Enamine
5-bromo-2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazol-1-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
264.12
Numero MDL:
Iupac Name
5-bromo-2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazol-1-one
Inchi Code
1S/C12H10BrNO/c13-8-4-2-5-9-11(8)7-3-1-6-10(15)12(7)14-9/h2,4-5,14H,1,3,6H2
InChI
DPJQYEHKRGAGSN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1717113
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1717113
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)