Key Documents
ENAH11DD1AD2
Enamine
2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-5-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.22
Numero MDL:
Punto di fusione
118-120
Iupac Name
2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-5-ol
Inchi Code
1S/C10H13NO/c1-7-5-6-8-9(11-7)3-2-4-10(8)12/h2-4,7,11-12H,5-6H2,1H3
InChI
RWIHAUCDTLMENH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1716950
Melting Point
118-120
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1716950