ENAH11DD1AAA
Enamine
4-(3-methylazetidin-3-yl)morpholine dihydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-1718655-100MG
CHF 444.10
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-1718655-100MG
CHF 444.10
Iupac Name
4-(3-methylazetidin-3-yl)morpholine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H16N2O.2ClH/c1-8(6-9-7-8)10-2-4-11-5-3-10;;/h9H,2-7H2,1H3;2*1H
InChI
WQEDKDIBCXOVQZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1718655
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)