ENAH11DD19DA
Enamine
N-[4-(aminomethyl)phenyl]-2-hydroxybenzamide hydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-1719242-100MG
CHF 393.40
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-1719242-100MG
CHF 393.40
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Punto di fusione
275-276
Iupac Name
N-(4-(aminomethyl)phenyl)-2-hydroxybenzamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H14N2O2.ClH/c15-9-10-5-7-11(8-6-10)16-14(18)12-3-1-2-4-13(12)17;/h1-8,17H,9,15H2,(H,16,18);1H
InChI
OPIVYVOONBZARD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1719242
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)