ENAH11DD19B9
Enamine
lithium(1+) ion 2-{5H,6H,8H-[1,2,4]triazolo[3,4-c][1,4]oxazin-3-yl}acetate
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-1718836-50MG
CHF 406.40
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-1718836-50MG
CHF 406.40
Iupac Name
lithium 2-(5,6-dihydro-8H-[1,2,4]triazolo[3,4-c][1,4]oxazin-3-yl)acetate
Inchi Code
1S/C7H9N3O3.Li/c11-7(12)3-5-8-9-6-4-13-2-1-10(5)6;/h1-4H2,(H,11,12);/q;+1/p-1
InChI
XYXGFBDEMKEINW-UHFFFAOYSA-M
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1718836
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)