Documenti fondamentali
ENAH11DD194E
Enamine
11-oxa-2,9-diazadispiro[3.0.3^{5}.3^{4}]undecan-10-one hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.66
Numero MDL:
Iupac Name
11-oxa-2,9-diazadispiro[3.0.3(5).3(4)]undecan-10-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H12N2O2.ClH/c11-6-10-7(2-1-3-7)8(12-6)4-9-5-8;/h9H,1-5H2,(H,10,11);1H
InChI
VSZGPIKZXCJQJW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1717078
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1717078
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)