Documenti fondamentali
ENAH11DD17E4
Enamine
2-(3-fluoropyridin-2-yl)acetonitrile hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 100.90
250 MG
CHF 124.30
500 MG
CHF 171.10
1 G
CHF 206.20
2.5 G
CHF 399.90
5 G
CHF 701.50
10 G
CHF 1’259.20
SKU del venditore: EN300-1716669-100MG
CHF 100.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 100.90
250 MG
CHF 124.30
500 MG
CHF 171.10
1 G
CHF 206.20
2.5 G
CHF 399.90
5 G
CHF 701.50
10 G
CHF 1’259.20
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.59
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1716669-100MG
CHF 100.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(3-fluoropyridin-2-yl)acetonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H5FN2.ClH/c8-6-2-1-5-10-7(6)3-4-9;/h1-2,5H,3H2;1H
InChI
MKYCNYZVGSAOPO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1716669
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1716669
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)