Documenti fondamentali
ENAH11DD173D
Enamine
5-chloropyridine-2-sulfonyl fluoride
Scegli un formato
100 MG
CHF 474.00
250 MG
CHF 657.30
500 MG
CHF 1’009.60
1 G
CHF 1’281.30
2.5 G
CHF 2’470.80
5 G
CHF 3’634.30
10 G
CHF 5’367.20
SKU del venditore: EN300-1584231-100MG
CHF 474.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 474.00
250 MG
CHF 657.30
500 MG
CHF 1’009.60
1 G
CHF 1’281.30
2.5 G
CHF 2’470.80
5 G
CHF 3’634.30
10 G
CHF 5’367.20
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.6
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1584231-100MG
CHF 474.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
77-78
Iupac Name
5-chloropyridine-2-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C5H3ClFNO2S/c6-4-1-2-5(8-3-4)11(7,9)10/h1-3H
InChI
TUILXSYMSYXYSW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1584231
Melting Point
77-78
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1584231
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)