Documenti fondamentali
ENAH11DD168D
Enamine
tert-butyl 5,8-diazaspiro[3.5]nonane-8-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.32
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl 5,8-diazaspiro[3.5]nonane-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H22N2O2/c1-11(2,3)16-10(15)14-8-7-13-12(9-14)5-4-6-12/h13H,4-9H2,1-3H3
InChI
GBQBZVRVWHDCJI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1709312
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1709312
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)