ENAH11DD1561
Enamine
methyl 3-amino-3-(4-bromophenyl)butanoate hydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-1709605-100MG
CHF 376.50
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-1709605-100MG
CHF 376.50
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
methyl 3-amino-3-(4-bromophenyl)butanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14BrNO2.ClH/c1-11(13,7-10(14)15-2)8-3-5-9(12)6-4-8;/h3-6H,7,13H2,1-2H3;1H
InChI
LSSWUBDYXLFHIU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1709605
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)