Documenti fondamentali
ENAH11DD1492
Enamine
3-methoxypyridine-2-sulfonyl fluoride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.18
Numero MDL:
Iupac Name
3-methoxypyridine-2-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C6H6FNO3S/c1-11-5-3-2-4-8-6(5)12(7,9)10/h2-4H,1H3
InChI
CCIHDWHDNSSMOE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1583423
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1583423
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)