Documenti fondamentali
ENAH11DD10AD
Enamine
1-methyl-5-[(pyrrolidin-3-yl)methyl]-1H-pyrazole
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.24
Numero MDL:
Iupac Name
1-methyl-5-(pyrrolidin-3-ylmethyl)-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C9H15N3/c1-12-9(3-5-11-12)6-8-2-4-10-7-8/h3,5,8,10H,2,4,6-7H2,1H3
InChI
YHCCMCSNBFLNPH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1669262
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1669262
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)