Documenti fondamentali
ENAH11DD0DFA
Enamine
1-(1,1-difluoroethyl)cyclobutane-1-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.15
Numero MDL:
Iupac Name
1-(1,1-difluoroethyl)cyclobutane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H10F2O2/c1-6(8,9)7(5(10)11)3-2-4-7/h2-4H2,1H3,(H,10,11)
InChI
RQWBQSWJFTZBJD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1604600
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1604600
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)