Documenti fondamentali
ENAH11DD0B98
Enamine
3-(1,3,4-oxadiazol-2-yl)propan-1-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
127.15
Numero MDL:
Iupac Name
3-(1,3,4-oxadiazol-2-yl)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C5H9N3O/c6-3-1-2-5-8-7-4-9-5/h4H,1-3,6H2
InChI
LAFKIILHZJVCFL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1257873
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1257873
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)