Documenti fondamentali
ENAH11DD09EF
Enamine
N-(2,2,2-trifluoroethyl)acetamide
Scegli un formato
100 MG
CHF 97.00
250 MG
CHF 119.10
500 MG
CHF 177.60
1 G
CHF 255.60
2.5 G
CHF 457.10
5 G
CHF 656.00
10 G
CHF 951.10
SKU del venditore: EN300-1251205-100MG
CHF 97.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 97.00
250 MG
CHF 119.10
500 MG
CHF 177.60
1 G
CHF 255.60
2.5 G
CHF 457.10
5 G
CHF 656.00
10 G
CHF 951.10
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
141.09
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1251205-100MG
CHF 97.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N-(2,2,2-trifluoroethyl)acetamide
Inchi Code
1S/C4H6F3NO/c1-3(9)8-2-4(5,6)7/h2H2,1H3,(H,8,9)
InChI
GGFKQOQFSGPWBG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1251205
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1251205
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)