Documenti fondamentali
ENAH11DD0312
Enamine
4,4,4-trifluoro-2-phenylbutanoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.18
Numero MDL:
Iupac Name
4,4,4-trifluoro-2-phenylbutanoic acid
Inchi Code
1S/C10H9F3O2/c11-10(12,13)6-8(9(14)15)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2,(H,14,15)
InChI
HEIQZQVZMGICPT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1223246
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1223246
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)