Documenti fondamentali
ENAH11DD0283
Enamine
3-(6-oxopiperidin-3-yl)propanoic acid
Scegli un formato
100 MG
CHF 461.00
250 MG
CHF 640.40
500 MG
CHF 983.60
1 G
CHF 1’247.50
2.5 G
CHF 2’401.90
5 G
CHF 3’531.60
10 G
CHF 5’213.80
SKU del venditore: EN300-1215738-100MG
CHF 461.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 461.00
250 MG
CHF 640.40
500 MG
CHF 983.60
1 G
CHF 1’247.50
2.5 G
CHF 2’401.90
5 G
CHF 3’531.60
10 G
CHF 5’213.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.2
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1215738-100MG
CHF 461.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(6-oxo-3-piperidinyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C8H13NO3/c10-7-3-1-6(5-9-7)2-4-8(11)12/h6H,1-5H2,(H,9,10)(H,11,12)
InChI
XHJGXWZMEWCGKP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1215738
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1215738
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)