Documenti fondamentali
ENAH11DD012F
Enamine
1,1-difluoro-5-azaspiro[2.4]heptan-4-one
Scegli un formato
50 MG
CHF 436.30
100 MG
CHF 627.40
250 MG
CHF 877.00
500 MG
CHF 1’355.40
1 G
CHF 1’724.60
2.5 G
CHF 3’337.90
SKU del venditore: EN300-743358-50MG
CHF 436.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 436.30
100 MG
CHF 627.40
250 MG
CHF 877.00
500 MG
CHF 1’355.40
1 G
CHF 1’724.60
2.5 G
CHF 3’337.90
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.12
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-743358-50MG
CHF 436.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1,1-difluoro-5-azaspiro[2.4]heptan-4-one
Inchi Code
1S/C6H7F2NO/c7-6(8)3-5(6)1-2-9-4(5)10/h1-3H2,(H,9,10)
InChI
ZGRRTNHXMZCFOF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-743358
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-743358
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)