ENAH11DD0101
Enamine
2-bromo-4-(dimethylsulfamoyl)benzoic acid
About This Item
Iupac Name
2-bromo-4-(N,N-dimethylsulfamoyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H10BrNO4S/c1-11(2)16(14,15)6-3-4-7(9(12)13)8(10)5-6/h3-5H,1-2H3,(H,12,13)
InChI
QXHSQLWDGLWDCZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1186136
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1186136
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)