Documenti fondamentali
ENAH11DCF867
Enamine
tert-butyl 6-bromo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-2-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
312.21
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
tert-butyl 6-bromo-3,4-dihydro-2(1H)-isoquinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H18BrNO2/c1-14(2,3)18-13(17)16-7-6-10-8-12(15)5-4-11(10)9-16/h4-5,8H,6-7,9H2,1-3H3
InChI
SZIPGDGOBMFCEH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-268878
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-268878
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)