ENAH11DCF825
Enamine
3-(benzyloxy)cyclopentan-1-one
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-222603-100MG
CHF 275.10
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-222603-100MG
CHF 275.10
Iupac Name
3-(benzyloxy)cyclopentan-1-one
Inchi Code
1S/C12H14O2/c13-11-6-7-12(8-11)14-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,12H,6-9H2
InChI
JUSLILFQZMQLMA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222603
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)