Documenti fondamentali
ENAH11DCF823
Enamine
tert-butyl N-(4-amino-1,1,1-trifluorobutan-2-yl)carbamate
Scegli un formato
50 MG
CHF 436.30
100 MG
CHF 627.40
250 MG
CHF 877.00
500 MG
CHF 1’355.40
1 G
CHF 1’724.60
2.5 G
CHF 3’337.90
5 G
CHF 4’917.40
SKU del venditore: EN300-222378-50MG
CHF 436.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 436.30
100 MG
CHF 627.40
250 MG
CHF 877.00
500 MG
CHF 1’355.40
1 G
CHF 1’724.60
2.5 G
CHF 3’337.90
5 G
CHF 4’917.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.24
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-222378-50MG
CHF 436.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl (4-amino-1,1,1-trifluorobutan-2-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C9H17F3N2O2/c1-8(2,3)16-7(15)14-6(4-5-13)9(10,11)12/h6H,4-5,13H2,1-3H3,(H,14,15)
InChI
LVUKWVZZNMFBTD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222378
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222378
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)