ENAH11DCF6BB
Enamine
tert-butyl 5-methyl-1,4-diazepane-1-carboxylate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 5-methyl-1,4-diazepane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H22N2O2/c1-9-5-7-13(8-6-12-9)10(14)15-11(2,3)4/h9,12H,5-8H2,1-4H3
InChI
SVMXIQUBNSPVCB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154329
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154329
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)