Documenti fondamentali
ENAH0CD4652A
Enamine
2-chloro-5-(1,1-dioxo-1lambda6,2-thiazinan-2-yl)benzoic acid
Scegli un formato
100 MG
CHF 193.20
250 MG
CHF 258.20
500 MG
CHF 441.50
1 G
CHF 574.10
2.5 G
CHF 1’083.70
5 G
CHF 1’579.00
10 G
CHF 2’321.30
SKU del venditore: EN300-1710054-100MG
CHF 193.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 193.20
250 MG
CHF 258.20
500 MG
CHF 441.50
1 G
CHF 574.10
2.5 G
CHF 1’083.70
5 G
CHF 1’579.00
10 G
CHF 2’321.30
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
289.74
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1710054-100MG
CHF 193.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-chloro-5-(1,1-dioxido-1,2-thiazinan-2-yl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H12ClNO4S/c12-10-4-3-8(7-9(10)11(14)15)13-5-1-2-6-18(13,16)17/h3-4,7H,1-2,5-6H2,(H,14,15)
InChI
XMFXCOISKDAKIU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1710054
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1710054
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)