Documenti fondamentali
ENAH0CD463CD
Enamine
oxalic acid; tert-butyl 7-methyl-1,4-diazepane-1-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
304.34
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl 7-methyl-1,4-diazepane-1-carboxylate oxalate
Inchi Code
1S/C11H22N2O2.C2H2O4/c1-9-5-6-12-7-8-13(9)10(14)15-11(2,3)4;3-1(4)2(5)6/h9,12H,5-8H2,1-4H3;(H,3,4)(H,5,6)
InChI
CZINXETWCAHZMQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
O=C(O)C(=O)O
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1708536
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1708536
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)