Documenti fondamentali
ENAH0CD460B0
Enamine
3,4-dihydro-2H-1-benzothiopyran-6-carboxylic acid
Scegli un formato
100 MG
CHF 350.50
250 MG
CHF 483.10
500 MG
CHF 734.00
1 G
CHF 929.00
2.5 G
CHF 1’776.60
5 G
CHF 2’607.30
10 G
CHF 3’844.90
SKU del venditore: EN300-1703413-100MG
CHF 350.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 350.50
250 MG
CHF 483.10
500 MG
CHF 734.00
1 G
CHF 929.00
2.5 G
CHF 1’776.60
5 G
CHF 2’607.30
10 G
CHF 3’844.90
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.25
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1703413-100MG
CHF 350.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
204-207
Iupac Name
3,4-dihydro-2H-1-benzothiopyran-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H10O2S/c11-10(12)8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-13-9/h3-4,6H,1-2,5H2,(H,11,12)
InChI
PHVOWSWKOIJFSV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1703413
Melting Point
204-207
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1703413
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)