Documenti fondamentali
ENAH0CD45B19
Enamine
methyl 2-bromo-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
260.11
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
methyl 2-bromo-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H6BrNO2S/c1-12-8(11)5-2-6-4(10-5)3-7(9)13-6/h2-3,10H,1H3
InChI
ZZUSKBHHRZULEI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1702838
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1702838
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)