Documenti fondamentali
ENAH0CD45A57
Enamine
methyl 2-aminoadamantane-2-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.29
Numero MDL:
Punto di fusione
57-58
Iupac Name
methyl (1R,3S,5r,7r)-2-aminoadamantane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H19NO2/c1-15-11(14)12(13)9-3-7-2-8(5-9)6-10(12)4-7/h7-10H,2-6,13H2,1H3
InChI
PYOLCEFLWZRKCO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1068732
Melting Point
57-58
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1068732