ENAH0CD45A1E
Enamine
tert-butyl N-[(3-aminocyclohexyl)methyl]carbamate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl (3-aminocyclohexyl)methylcarbamate
Inchi Code
1S/C12H24N2O2/c1-12(2,3)16-11(15)14-8-9-5-4-6-10(13)7-9/h9-10H,4-8,13H2,1-3H3,(H,14,15)
InChI
WFNGGMDLHFWFRK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1693646
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)