Documenti fondamentali
ENAH0CD458BE
Enamine
3-bromo-6,7,8,9-tetrahydro-5H-benzo[7]annulen-6-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.14
Numero MDL:
Iupac Name
3-bromo-6,7,8,9-tetrahydro-5H-benzo[7]annulen-6-amine
Inchi Code
1S/C11H14BrN/c12-10-5-4-8-2-1-3-11(13)7-9(8)6-10/h4-6,11H,1-3,7,13H2
InChI
JYLAAWZFYJIIES-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-703103
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-703103
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)