Documenti fondamentali
ENAH0CD45817
Enamine
1-chloroethyl 2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}acetate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.68
Numero MDL:
Iupac Name
1-chloroethyl (tert-butoxycarbonyl)glycinate
Inchi Code
1S/C9H16ClNO4/c1-6(10)14-7(12)5-11-8(13)15-9(2,3)4/h6H,5H2,1-4H3,(H,11,13)
InChI
WBYWODCMSWMQOA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1700806
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1700806
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)