ENAH049F3207
Enamine
5-azaspiro[2.5]octan-8-ol hydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-1590221-50MG
CHF 692.40
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-1590221-50MG
CHF 692.40
Iupac Name
5-azaspiro[2.5]octan-8-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO.ClH/c9-6-1-4-8-5-7(6)2-3-7;/h6,8-9H,1-5H2;1H
InChI
HMAMKIIOLHVQFB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1590221
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)