Documenti fondamentali
ENAH049F31CB
Enamine
5-bromo-2-[(1-methylpiperidin-4-yl)oxy]pyrimidine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
272.14
Numero MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-[(1-methyl-4-piperidinyl)oxy]pyrimidine
Inchi Code
1S/C10H14BrN3O/c1-14-4-2-9(3-5-14)15-10-12-6-8(11)7-13-10/h6-7,9H,2-5H2,1H3
InChI
ATFZXAULWFSULK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1700519
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1700519
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)