Documenti fondamentali
ENAH049F2E9E
Enamine
ethyl 2-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)cyclopropane-1-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.11
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl 2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)cyclopropane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H21BO4/c1-6-15-10(14)8-7-9(8)13-16-11(2,3)12(4,5)17-13/h8-9H,6-7H2,1-5H3
InChI
AAORUCVESAXSRS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699978
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699978
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)